Fontos dokumentumok
5650
Millipore
L-Serine
Szinonimák:
L-Serine, Ser
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.25
Teszt
≥99% (titration)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: ≤15 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1