Fontos dokumentumok
1.07769
Millipore
L-Serine
for biochemistry
Szinonimák:
L-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-274-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
215-225 °C (decomposes)
oldhatóság
360 g/L
térfogatsúly
570 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white or colorless, needle-shaped crystals
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +14.3 to +15.8
UV-Absorption(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
UV-Absorption(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.02
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1