Fontos dokumentumok
1601441
USP
Residual Solvent Class 2 - Methylene chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Dichloromethane solution, Methylene chloride in DMSO, Methylene chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87.00 °C