1601827
USP
Residual Solvent Class 2 - Trichloroethylene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Trichloroethylene solution, Trichloroethene
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
form
solution
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
closed cup - does not flash
Lobbanási pont (C)
closed cup - does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)