Fontos dokumentumok
1601146
USP
Residual Solvent Class 1 - Benzene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Benzene solution, Benzene in dimethyl sulfoxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Residual Solvent Class 1 - Benzene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A - Muta. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87.00 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)