1601168
USP
Residual Solvent Class 1 - Carbon Tetrachloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Carbon tetrachloride solution, Tetrachloromethane in dimethyl sulfoxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)