Fontos dokumentumok
1601521
USP
Residual Solvent Class 2 - 1,4-Dioxane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,4-Dioxane solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87.00 °C