Fontos dokumentumok
PHR1063
Supelco
Residual Solvents Mixture - Class I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Organic Volatile Impurities Class I Mix
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP 467
traceable to Ph. Eur. R0250000
traceable to USP 1601102
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
koncentráció
in DMSO
alkalmazás(ok)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. Residual Solvents Mixture - Class I are CRMs and Secondary Pharmaceutical Reference Standards, traceable and qualified against the corresponding Pharmacopeial standards. Sigma-Aldrich offers Certified Reference Materials (CRMs) for the analysis of Residual Solvents. A comprehensive Certificate of Analysis offers details of the methodology and results of the qualification.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0266 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Analit
Leírás
    Benzene 11 mg/mL
    Carbon tetrachloride 20 mg/mL
    1,2-Dichloroethane 27 mg/mL
    1,1-Dichloroethene 25 mg/mL
    1,1,1-Trichloroethane 50 mg/mL
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F
Lobbanási pont (C)
92 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)