Fontos dokumentumok
1601102
USP
Residual Solvents Mixture - Class 1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Residual Solvents Mixture - Class 1 USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard stock solutions during the screening of water-soluble and insoluble articles according to the general chapter of the United States of Pharmacopeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Blood, Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
closed cup
Lobbanási pont (C)
closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
?467? Residual solvents
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(1), 6712-6712 (2022)