Merck
1449008
USP
Myristyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.39
Beilstein:
1742652
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
API-család
myristyl alcohol
öngyulladási hőmérséklet
489 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
289 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
sűrűség
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup