Fontos dokumentumok
1446804
USP
Monostearyl maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Mono-Stearyl maleate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H40O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
368.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
monostearyl maleate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
79-81 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHQJUHSHQGQVTM-HNENSFHCSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Sodium Stearyl Fumarate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(2), 6025-6025 (2023)