Fontos dokumentumok
PHR1135
Myristyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1449008
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
API-család
myristyl alcohol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
489 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
289 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
sűrűség
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?