Merck
258741
Sigma-Aldrich
1-Hexadecanol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
Méret kiválasztása
5 G
9 700,00 Ft
100 G
12 000,00 Ft
500 G
28 000,00 Ft
9 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
9 700,00 Ft
100 G
12 000,00 Ft
500 G
28 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)15OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.44
Beilstein:
1748475
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
bp:
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
gőznyomás:
<0.01 mmHg ( 43 °C)
9 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
8.34 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 43 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
483 °F
robbanási határérték
8 %
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 100 mL/mL, clear to very slightly hazy, colorless
sűrűség
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Hexadecanol is a fatty alcohol used in surfactants, lubricants, detergents, pharmaceuticals and cosmetics. [1][2]
Alkalmazás
1-Hexadecanol has been used in preparation of:
  • (±)-2-methoxyheptadecanoic acid (fatty acid)[3]
  • high-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol, novel organic phase change material for thermal energy storage[4]
  • hexadecane (alkane) in the presence of membrane fraction of Vibrio furnissii M1[5]
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae to produce 1-hexadecanol from xylose
Guo, et al.
Microbial cell factories, 15, 1-11 (2016)
Néstor M Carballeira et al.
Pure and applied chemistry. Chimie pure et appliquee, 84(9), 1867-1875 (2012-11-03)
The fatty acids (±)-2-methoxy-6Z-heptadecenoic acid (1), (±)-2-methoxy-6-heptadecynoic acid (2) and (±)-2-methoxyheptadecanoic acid (3) were synthesized and their inhibitory activity against the Leishmania DNA topoisomerase IB enzyme (LdTopIB) determined. Acids 1 and 2 were synthesized from 4-bromo-1-pentanol, the former in ten
Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae to improve 1-hexadecanol production
Feng, et al.
Metabolic engineering, 27, 10-19 (2015)
High-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol for low temperature thermal energy storage with phase change materials.
Aydin AA and Aydin A.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 96, 93-100 (2012)
S Karen Gomez et al.
BMC plant biology, 9, 10-10 (2009-01-24)
Most vascular flowering plants have the capacity to form symbiotic associations with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi. The symbiosis develops in the roots where AM fungi colonize the root cortex and form arbuscules within the cortical cells. Arbuscules are enveloped in