Fontos dokumentumok
75544
1-Dodecanol
analytical standard
Szinonimák:
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
gőznyomás
0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
4 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
sűrűség
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Etlingera elatior
- flower using gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS).
- Essential oils from the aerial parts of Hypericum perforatum by gas chromatography (GC) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Essential oils from Polygonum minus by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and GC-MS/olfactometry (GC-MS/O) with aroma extraction dilution analysis (AEDA).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?