Merck
1356891
USP
Lauryl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Dodecanol, Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.33
Beilstein:
1738860
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
gőznyomás
0.1 mmHg ( 20 °C)
API-család
lauryl alcohol
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
4 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
sűrűség
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Lauryl alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Stearyl Alcohol
  • Cetyl Alcohol
  • Cetyl Esters Wax
  • Myristyl Alcohol
  • Cetostearyl Alcohol
  • Cocoyl Caprylocaprate
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)