Merck
W261718
Sigma-Aldrich
Lauryl alcohol
≥98%, FG
Szinonimák:
1-Dodecanol, Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.33
FEMA-szám:
2617
Beilstein:
1738860
EC-szám:
Európai Tanács szám:
56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
eCl@ss:
39020229
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.008
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
gőznyomás
0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
form
solid or liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
4 %
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
sűrűség
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; fatty; honey; earthy; soapy
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Lauryl alcohol occurs naturally in apples and coriander. It is one of the main volatile constituents of blue crabmeat processing byproduct.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile Compounds Profile during Storage of Ionathan, Starkrimson and Golden Delicious Apple Varieties
Muresan EA, et al.
Bulletin UASVM Food Science and Technology, 71, 2-2 (2014)
Analyses of the volatile oil constituents of Landolphia owariensis p. Beauv.
Saini S.
International journal of educational research, 2(2) (2016)
Chris Grant et al.
Biotechnology and bioengineering, 109(9), 2179-2189 (2012-04-05)
This article describes the first reported microwell whole-cell bioconversion using a water immiscible substrate that matches the specific activity and yield achieved in a 1.2 L stirred tank bioreactor. Maximum yields of 0.6 g/L(total) 1-dodecanol achieved in 24 h compare
Norbert V Heeb et al.
Chemosphere, 88(5), 655-662 (2012-04-24)
Pentabromocyclododecanols (PBCDOHs) are potential environmental transformation products of hexabromocyclododecanes (HBCDs). They are also potential stage one metabolites of biological HBCD transformations. Herein, we present analytical evidence that PBCDOHs are also constituents of technical HBCDs and flame-proofed polystyrenes (FP-PSs). PBCDOHs are
Shigemitsu Tanaka et al.
Bioresource technology, 116, 448-452 (2012-05-12)
A polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane was used in membrane-assisted extractive (MAE) fermentation of acetone-butanol-ethanol (ABE) by Clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-4. The growth inhibition effects of 1-dodecanol, which has a high partition coefficient for butanol, can be prevented by employing 1-dodecanol as an