Fontos dokumentumok
PHR1115
Stearyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-Octadecanol, Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. S1350000
traceable to USP 1622000
gőzsűrűség
9.3 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 38 °C)
API-család
stearyl alcohol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
~8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
56-59 °C (lit.)
sűrűség
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
383.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
195 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?