Fontos dokumentumok
1622000
USP
Stearyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Octadecanol, Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
9.3 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 38 °C)
API-család
stearyl alcohol
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
~8 %
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
56-59 °C (lit.)
sűrűség
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cetostearyl Alcohol
- Sodium Stearyl Fumarate
- Hydrogenated Lanolin
- Cetyl Alcohol
- Myristyl Alcohol
- Oleyl Alcohol
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
383.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
195 °C - closed cup