Fontos dokumentumok
1103003
USP
Cetyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Hexadecanol, Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
8.34 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 43 °C)
API-család
cetyl alcohol
öngyulladási hőmérséklet
483 °F
robbanási határérték
8 %
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
sűrűség
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cetyl Esters Wax
- Cetostearyl Alcohol
- Hydrogenated Lanolin
- Sodium Cetostearyl Sulfate
- Oleyl Alcohol
- Stearyl Alcohol
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)