Fontos dokumentumok
1443500
USP
Miconazole nitrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Miconazole nitrate salt, 1-(2,4-Dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl)imidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
miconazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3.[O-][N+](O)=O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Miconazole Nitrate Cream
- Miconazole Nitrate Topical Powder
- Miconazole Nitrate Vaginal Suppositories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3