Merck
1667530
USP
Tinidazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.10
Beilstein:
4032
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tinidazole
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
251-255 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cc1ncc([nH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Tinidazole Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Metronidazole
  • Metronidazole Benzoate
  • Metronidazole Capsules
  • Metronidazole Extended-Release Tablets
  • Metronidazole Gel
  • Metronidazole Injection
  • Metronidazole Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3