1458009
USP
Neomycin sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Neomycin trisulfate salt, Neomycin B sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
neomycin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@@H]2N)N)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)OC4O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O)CN)CO
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
Általános leírás
Neomycin sulfate USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, has been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Neomycin Sulfate Tablets
- Neomycin Sulfate Cream
- Neomycin Sulfate Ointment
- Neomycin Sulfate Ophthalmic Ointment
- Neomycin Sulfate Oral Solution
- Neomycin Sulfate and Hydrocortisone Cream
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)