Fontos dokumentumok
1424255
USP
Methyl caprylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl octanoate, Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate, Octanoic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methyl caprylate
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
193-194 °C (lit.)
sűrűség
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
- Glyceryl Monocaprylate
- Glyceryl Mono and Dicaprylate
- Glyceryl Monocaprylocaprate
- Glyceryl Tricaprylate
- Saw Palmetto Capsules
- Powdered Saw Palmetto
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate