Fontos dokumentumok
S5376
Methyl stearate
~99% (GC)
Szinonimák:
Methyl octadecanoate, Stearic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~99% (GC)
Minőségi szint
Forma
powder
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in gas chromatography (GC) to evaluate the absolute amount of methyl stearate among the fatty acid methyl esters of biodiesel
- to evaluate the intramuscular fatty acid profile of fresh lamb meat in GC
- to qualitatively analyse the transesterification reaction products by thin layer chromatography
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?