Fontos dokumentumok
1431603
USP
Methyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methyl palmitate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Castor Oil
- Hydrogenated Castor Oil
- Polyglyceryl 3 Diisostearate
- Polyglyceryl Dioleate
- Polyoxyl 35 Castor Oil
- Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil
- Powdered Saw Palmetto
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate