Fontos dokumentumok
234591
Methyl laurate
99.5%
Szinonimák:
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
Teszt
99.5%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble 0.00759 g/L at 25 °C (practically)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
élelmiszer allergén
no known allergens
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
282.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
139 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?