Fontos dokumentumok
260673
Methyl octanoate
99%
Szinonimák:
Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A reactant to prepare C7 and C8 hydrocarbons by catalytic decarboxylation/decarbonylation reactions in the presence of Pt/Al2O3 catalyst.
- A component of biodiesel −bioethanol surrogate fuel model to study its kinetics of oxidation.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)