Merck
W271500
Sigma-Aldrich
Methyl laurate
≥98%, FG
Szinonimák:
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)10CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.34
FEMA-szám:
2715
Beilstein:
1767780
EC-szám:
Európai Tanács szám:
377
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.101
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
coconut; creamy; fatty; soapy
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; creamy; fatty; soapy
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl laurate is one of the key volatile flavor compounds in the avocado fruit. It is also reported to occur in Polygonum bistorta L. (snakeroot) and γ-aminobutyric acid (GABA) tea.
Alkalmazás
  • Frustrated Lewis pair catalyst realizes efficient green diesel production.: Methyl laurate is employed as a key reactant in the development of an efficient and environmentally friendly catalyst system for the production of green diesel. This breakthrough offers a sustainable alternative to traditional diesel production methods (Li et al., 2024).
  • Sodium phosphate solid base catalysts for production of novel biodiesel by transesterification reaction.: This paper explores the use of sodium phosphate solid base catalysts in the transesterification of methyl laurate to produce biodiesel. The research demonstrates high efficiency and novel catalyst design, contributing to advancements in sustainable fuel production (Zhao et al., 2023).
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
282.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
139 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Identification of volatile compounds in cultivars barker, collinson, fortuna and geada of avocado (Persea americana, Mill.) fruit.
Galvao MDS, et al.
Food Sci. Technol., 36(3), 439-447 (2016)
Determination of the volatile fraction of Polygonum bistorta L. at different growing stages and evaluation of its antimicrobial activity against two major honeybee (Apis mellifera) pathogens.
Cecotti R, et al.
Chemistry and Biodiversity, 9(2), 359-369 (2012)
Study on flavour volatiles of ?-aminobutyric acid (GABA) green tea.
Zeng Z, et al.
African Journal of Biotechnology, 11(51), 11333-11341 (2012)
Néstor M Carballeira et al.
Lipids, 40(10), 1063-1068 (2005-12-31)
The hitherto unknown 2-methylsulfanyldecanoic acid and 2-methylsulfanyldodecanoic acid were synthesized from methyl decanoate and methyl dodecanoate, respectively, through the reaction of lithium diisopropylamide and dimethyldisulfide in THF followed by saponification with potassium hydroxide in ethanol. Both alpha-methylsulfanylated FA were cytotoxic
E Barboza-Silva et al.
Oral microbiology and immunology, 24(4), 265-271 (2009-07-04)
The arginine deiminase system (ADS) of oral bacteria is a major generator of alkali (ammonia) in dental plaque and is considered to have anticaries effects. However, many of the antimicrobial agents used in oral care products may reduce alkali production