Fontos dokumentumok
P5177
Methyl palmitate
≥99% (capillary GC)
Szinonimák:
n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (palm)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (capillary GC)
form
solid
törésmutató
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate