Merck
W504807
Sigma-Aldrich
Methyl stearate
≥96%, FG
Szinonimák:
Methyl octadecanoate, Stearic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)16CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
298.50
Beilstein:
1786213
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.651
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
oily; waxy
grade:
FG
Halal
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Teszt
≥96%
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
oily; waxy
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl stearate is one of the key fatty acid methyl ester (FAME) component of biodiesel fuel produced by the transesterification of triglyceride oil and a primary alcohol.[1] It is reported to occur in the volatile oil of Rheum palmatum L rhizomes[2] and Ziziphus spina-christi leaves.[3]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile constituents of the leaves of Ziziphus spina-christi (L.) Willd. from Bushehr, Iran.
Ghannadi A, et al.
J. Essent. Oil Res., 15(3), 191-192 (2003)
Volatile components of the rhizomes of Rheum palmatum L.
Miyazawa M, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 11(1), 57-60 (1996)
Density and speed of sound measurements on five fatty acid methyl esters at 83 kPa and temperatures from (278.15 to 338.15) K.
Ott LS, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(10), 2412-2416 (2008)
Jian-Rong Wang et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 25(6), 845-855 (2015-01-16)
The present study describes the gene cloning and high-level expression of an alkaline and thermostable lipase gene from Trichosporon coremiiforme V3. Nucleotide analysis revealed that this lipase gene has an open reading frame of 1,692 bp without any introns, encoding
Preeti B Subhedar et al.
Ultrasonics sonochemistry, 27, 530-535 (2015-05-03)
The synthesis of biodiesel from sunflower oil and methanol based on transesterification using the immobilized lipase from Thermomyces lanuginosus (Lipozyme TL-IM) has been investigated under silent conditions and under an ultrasound field. Ultrasound assisted process led to reduced processing time