Fontos dokumentumok
M3378
Methyl myristate
≥99% (GC)
Szinonimák:
Methyl tetradecanoate, Myristic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
323 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
sűrűség
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112.0 °C - closed cup