Merck
1424051
USP
Methyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.08
Beilstein:
1736662
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
165 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
936 °F
robbanási határérték
16 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Methyl acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
8.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13 °C - closed cup