Fontos dokumentumok
1572208
USP
Propionic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
2.4 mmHg ( 20 °C)
API-család
propionic acid
öngyulladási hőmérséklet
955 °F
robbanási határérték
12.1 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
sűrűség
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup