Fontos dokumentumok
W267619
Methyl acetate
natural, 98%, FG
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
165 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
936 °F
robbanási határérték
16 %
törésmutató
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
ethereal; fruity; sweet
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
8.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?