Fontos dokumentumok
1350603
USP
Isopropyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isopropyl palmitate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Isopropyl Isostearate
- Isopropyl Myristate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup