Fontos dokumentumok
291781
Isopropyl palmitate
technical grade, 90%
Szinonimák:
Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Related Categories
Alkalmazás
- to formulate and evaluate the suitability of pluronic lecithin organogels containing flurbiprofen for topical application
- to characterize microemulsion systems of isopropyl palmitate, water and 2:1 Brij 97, and 1-butanol by different experimental techniques
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?