Fontos dokumentumok
8.22102
Sigma-Aldrich
Isopropyl myristate
for synthesis
Szinonimák:
Isopropyl myristate, Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H34O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
203-751-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>300 °C
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
140 °C/3 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point >150 °C
oldhatóság
<0.05 mg/L
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Nanoemulsion Formulation: A study on formulating celastrol nanoemulsions using isopropyl myristate and virgin coconut oil to improve drug delivery systems (Abdullah et al., 2022).
  • Green Synthesis Approaches: Examination of green synthesis methods for producing isopropyl myristate in novel single phase mediums, contributing to sustainable chemical processes (Vadgama et al., 2015).
  • Transdermal Drug Delivery Enhancement: Investigation of the effects of isopropyl myristate as a skin penetration enhancer for improving the delivery of active pharmaceutical ingredients (Zhao et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.853 - 0.854
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
302.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 150 °C