Fontos dokumentumok
1350400
USP
Isopropyl myristate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Isopropyl tetradecanoate, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isopropyl myristate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
>302.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 150 °C