Merck
W515604
Sigma-Aldrich
Isopropyl palmitate
≥90%
Szinonimák:
Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)14COOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
298.50
Beilstein:
1786567
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.606
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
Teszt
≥90%
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
oily
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Isopropyl palmitate is an aliphatic ester used as a flavoring ingredient in food industry. It is one of the volatile compounds found in Psidium salutare fruits and boiled buckwheat flour.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1496-1496 (1997)
Volatile compounds of Psidium salutare (HBK) Berg. fruit.
Pino JA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(18), 5146-5148 (2002)
Volatile flavor compounds of boiled buckwheat flour
Yajima I, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 47(4), 729-738 (1983)
N Pfammatter et al.
Biochemical and biophysical research communications, 161(3), 1244-1251 (1989-06-30)
Baker yeast cells are solubilized in organic solvents by the use of surfactants and small amounts of water. Data are reported for three different systems, Tween/Isopropylpalmitat, Asolectin/IPP, Asolectin/Hexadecane. The viability (life-capability) can remain as high as 80% for 10 Days
Anuj Shukla et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 92(4), 730-738 (2003-03-28)
Dynamic light scattering (DLS) was used to study the droplet size and the droplet interaction of o/w microemulsions (MEs) consisting of oils, a blend of a high and a low hydrophilic-lipophilic balance (HLB) surfactant, and a hydrophilic phase (propylene glycol/water).