Fontos dokumentumok
W355690
Isopropyl myristate
≥98%
Szinonimák:
Isopropyl tetradecanoate, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint; fatty; oily
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Development of Nanostructured Lipid Carrier-Loaded Flavonoid-Enriched Zingiber officinale.: This research develops nanostructured lipid carriers for flavonoids derived from Zingiber officinale, employing Isopropyl myristate to stabilize these carriers and improve bioactive compound delivery (Shazwani SS et al., 2024).
- Comparative evaluation of physical and chemical enhancement techniques for transdermal delivery of linagliptin.: The study compares various enhancement methods for transdermal drug delivery, including the use of Isopropyl myristate, highlighting its effectiveness in permeation enhancement techniques (Karve T et al., 2024).
- Optimization of Conditions of Zanthoxylum Alkylamides Liposomes by Response Surface Methodology and the Absorption Characteristics of Liposomes in the Caco-2 Cell Monolayer Model.: This research optimizes liposome formulations containing Zanthoxylum alkylamides, with Isopropyl myristate being crucial in liposome stability and absorption characteristics (Wang R et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
>302.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 150 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?