Fontos dokumentumok
I0725000
Isopropyl hexadecanoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Isopropyl palmitate, Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isopropyl palmitate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)