Fontos dokumentumok
M0757
Isopropyl myristate
≥90% (GC)
Szinonimák:
Isopropyl tetradecanoate, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Formulation design and development of matrix diffusion controlled transdermal drug delivery of glimepiride.: This study discusses the design of a transdermal drug delivery system for glimepiride, utilizing matrix diffusion mechanisms potentially incorporating Isopropyl Myristate to enhance permeation (Akram et al., 2018).
- Investigation of microemulsion and microemulsion gel formulations for dermal delivery of clotrimazole.: This article evaluates formulations incorporating Isopropyl Myristate for enhanced dermal delivery of clotrimazole, highlighting its role in improving drug solubility and skin absorption rates (Zhang and Michniak-Kohn, 2018).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
>302.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 150 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?