Merck
1340960
USP
Inositol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
myo-Inositol, 1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
Beilstein:
1907329
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
6.2 (vs air)
API-család
inositol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
222-227 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Inositol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • D-Chiro-Inositol
  • Beta Glucan
Biokémiai/fiziológiai hatások
A component of membrane phospholipids, glycosyl­phosphatidyl­inositol anchors that bind glycoproteins to cell membranes, and inositol phosphate second messengers.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)