Fontos dokumentumok
Y0000485
myo-Inositol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
myo-Inositol, 1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
6.2 (vs air)
API-család
inositol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
222-227 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)