1.04731
myo-Inositol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
225-227 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.