Fontos dokumentumok
57570
myo-Inositol
≥99.0%, suitable for microbiology
Szinonimák:
1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol, 1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.2 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 100 g
pkg of 25 g
pkg of 500 g
izzítási maradék
≤0.2% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 110 °C
mp
222-227 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.