Fontos dokumentumok
1617000
USP
Sorbitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Sorbitol, D-Glucitol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
<1 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 25 °C)
API-család
sorbitol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
98-100 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can be utilized to prepare standard and system suitability solutions for assay, with the help of Liquid chromatography in conjunction with a Refractive index detector according to following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Sorbitol Solution
- Sorbitol
- Noncrystallizing Sorbitol Solution
- Sorbitol Sorbitan Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)