1.37096
D-Mannitol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Mannite
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
410 °C
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
oldhatóság
213 g/L
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, D(-)-Mannitol Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.