Fontos dokumentumok
1375105
USP
Mannitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Mannitol, ((2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol), 1,2,3,4,5,6-Hexanehexol, Mannite
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mannitol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
167-170 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard preparation, resolution, system suitability, and standard solution for assay, identification, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Mannitol Injection
- Mannitol
- Isomalt
- Xylitol
- Inositol
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)