Fontos dokumentumok
1331008
USP
12-Hydroxystearic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
12-Hydroxyoctadecanoic acid, 12-HSA, 12-Hydroxystearic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
stearic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
74-76 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2